Learn More
Óxido de circonio, estabilizado con itrio, piezas molidas, 5 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389408
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Especificaciones: Óxido de itrio (mol) 3 %, dureza 12, nivel de impureza total < 0,1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00145546
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium oxide
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Olor Odorless
Aspecto Off-white chunks
Densidad 6.02