Learn More
Polvo de circonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396547
500 g
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium
Color Gris
Aspecto Dark Gray powder
Cantidad 500 g
Tamaño de malla -325 Mesh
Olor Odorless
Presión de vapor 23 hPa (17mmHg)
Formulario Polvo
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de circonio, Thermo Scientific Chemicals >