Learn More
Bolo de circonio, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, 99,5 % (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349068
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %
Cantidad 50 g
Porcentaje de pureza 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%
Olor Odorless
Peso ≈0.16g/slug
Formulario ≈0,16 g/bolo