Learn More
Bolo de circonio, 3,175 mm de diámetro x 3,175 mm de longitud, +99,9 % (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zirconium slug |
Nombre de nota | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin Hf), Hf nominal 3 % |
Cantidad | 25 g |
Porcentaje de pureza | ≥99.9% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hf nominal 3% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.16g/slug |
Formulario | ≈0,16 g/bolo |