Learn More
Objetivo de pulverización de circonio, 50,8 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,5 % (base metálica sin Hf)
Código de producto. 15494865
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-67-7
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Hf)
Fórmula molecular Zr
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Cantidad 1 Ea.
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
Nombre IUPAC circonio
Peso molecular (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Porcentaje de pureza 99.5%