Learn More
Alambre de circonio, 0,127 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica sin Hf), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336557
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Forma: Aprox. 0,082 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-67-7
Fórmula molecular Zr
Peso molecular (g/mol) 91.22
Número MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clave InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nombre IUPAC circonio
SMILES [Zr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium
Color Gris a plata
Aspecto Gray to silver wire
Densidad 6.506g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis excluding Hf)
Cantidad 5 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,082g/m