Learn More
Alambre de circonio, 2,0 mm de diámetro, 99,2 % (base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zirconium wire |
Nombre de nota | 2.0mm (0.08 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Hf), Hf 4,5 % máx. |
Cantidad | 5 m |
Porcentaje de pureza | 99.2% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈20.4g/m |
Formulario | Alambre, ≈20,4g/m |