Learn More
Cloruro de circonilo octahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10499760
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
CAS 13520-92-8
Color Blanco
pH 1
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cl2H16O9Zr
Número MDL MFCD00149898
Sinónimo zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
Clave InChI SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Nombre IUPAC oxocirconio;octahidrato;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 322.24
PubChem CID 159678
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.25g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.