Learn More
ZNF320 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | ZNF320 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16803395
|
Proteintech
24882-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16893385
|
Proteintech
24882-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ZNF320 encodes a Kruppel-like zinc finger protein. Members of this protein family are involved in activation or repression of transcription.Especificaciones
ZNF320 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat | |
A2RRD8 | |
162967 | |
ZNF320 Fusion Protein Ag21688 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF320 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ZFPL, zinc finger protein 320, ZNF320 | |
ZNF320 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |