Learn More
ZWILCH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno ZWILCH
Concentración 0.27 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16852854
Ver documentos
Proteintech
14281-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
16842854
Ver documentos
Proteintech
14281-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Descripción
Descripción
Essential component of the mitotic checkpoint, which prevents cells from prematurely exiting mitosis. Required for the assembly of the dynein-dynactin and MAD1-MAD2 complexes onto kinetochores.
Especificaciones
Especificaciones
ZWILCH
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q8R060, Q9H900
55055, 68014, 691493
ZWILCH Fusion Protein Ag5454
Primary
-20°C
ZWILCH
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hZwilch, KNTC1AP, Protein zwilch homolog, ZWILCH
ZWILCH
IgG
Antigen Affinity Chromatography