Learn More
1,1-Dibromoetano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 557-91-5 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
136.00€ - 419.00€
CAS | 557-91-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H4Br2 |
Peso molecular (g/mol) | 187.86 |
Número MDL | MFCD00041719 |
Clave InChI | APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552 |
PubChem CID | 11201 |
Nombre IUPAC | 1,1-dibromoetano |
SMILES | CC(Br)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10147510
|
Thermo Scientific Acros
406480250 |
25 g | Frasco de vidrio |
136.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10470641
|
Thermo Scientific Acros
406481000 |
100 g | Frasco de vidrio |
419.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
557-91-5 | |
187.86 | |
APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N | |
11201 | |
CC(Br)Br |
C2H4Br2 | |
MFCD00041719 | |
ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552 | |
1,1-dibromoetano |
Especificaciones
1,1-Dibromoethane | |
557-91-5 | |
100.0 | |
2.0600g/mL | |
Auténtico | |
C2H4Br2 | |
1.5090 to 1.5120 | |
2.06 | |
APQIUTYORBAGEZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-dibromoetano | |
187.86 | |
187.86 | |
Líquido |
99% | |
98.5 | |
Incoloro a marrón | |
107.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CHBr2 | |
MFCD00041719 | |
ethylidene bromide, ethane, 1,1-dibromo, ethylidene dibromide, unii-kj8zjy72qq, kj8zjy72qq, dibromethane, dibromoethan, dibromoetane, dibromo ethane, ccris 8552 | |
CC(Br)Br | |
potassium carbonate | |
11201 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Susceptible de provocar cáncer.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 209-184-9
missing translation for 'rtecsNumber' : KH9000000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,1-Dibromoethane, stabilized
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P313-Consultar a un médico.