Learn More
1,2-Ciclohexanodiona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 765-87-7 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
68.75€ - 750.00€
CAS | 765-87-7 |
---|---|
Formula molecolare | C6H8O2 |
Numero MDL | MFCD00001648 |
InChI Key | OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol |
PubChem CID | 13006 |
ChEBI | CHEBI:41674 |
IUPAC Name | ciclohexano-1,2-diona |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11407017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14401.06 |
5 g |
68.75€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11417017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14401.14 |
25 g |
225.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11427017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14401.22 |
100 g |
750.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1,2-Cyclohexanedione is utilized as a substrate to study enzyme cyclohexane-1,2-dione hydrolase, which is a new tool to degrade alicyclic compounds. It also acts as a specific reagent for arginine residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 1,2-ciclohexanodiona se utiliza como sustrato para estudiar la enzima ciclohexano-1,2-diona hidrolasa, que es una nueva herramienta para degradar los compuestos alicíclicos. También actúa como un reactivo específico para los residuos de arginina.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
765-87-7 | |
MFCD00001648 | |
1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol | |
CHEBI:41674 |
C6H8O2 | |
OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N | |
13006 | |
ciclohexano-1,2-diona |
Especificaciones
1,2-Cyclohexanedione | |
35°C to 38°C | |
193°C to 195°C | |
C6H8O2 | |
MFCD00001648 | |
1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol | |
OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N | |
ciclohexano-1,2-diona | |
13006 | |
112.13 |
765-87-7 | |
1.12 | |
84°C (183°F) | |
1.519 | |
507419 | |
Soluble in water and alcohol. | |
C1CCC(=O)C(=O)C1 | |
112.128 | |
CHEBI:41674 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-155-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GV0340000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Manténgase en frío