Learn More
1-[2-Metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil]etanol, 95 %, Thermo Scientific™
81.56€ - 239.00€
CAS | 468074-91-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H11F3O3 |
Peso molecular (g/mol) | 236.19 |
Número MDL | MFCD08062374 |
Clave InChI | DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane |
PubChem CID | 18542515 |
Nombre IUPAC | 1-[2-metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil]etanol |
SMILES | COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
468074-91-1 | |
236.19 | |
DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N | |
18542515 | |
COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O |
C10H11F3O3 | |
MFCD08062374 | |
1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane | |
1-[2-metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil]etanol |
Especificaciones
1-[2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol | |
C10H11F3O3 | |
1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-methoxy-5-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-hydroxy-1-2-methoxy-5-triflouromethoxy phenyl ethane | |
COC1=C(C=C(OC(F)(F)F)C=C1)C(C)O | |
236.19 | |
236.19 |
468074-91-1 | |
MFCD08062374 | |
DKUPMKWSJITPFC-UHFFFAOYNA-N | |
1-[2-metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil]etanol | |
18542515 | |
95% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes