Learn More
1-(2-Metoxietil)homopiperazina, 95 %, Thermo Scientific™
150.00€ - 385.00€
CAS | 927802-38-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H18N2O |
Peso molecular (g/mol) | 158.245 |
Número MDL | MFCD09054770 |
Clave InChI | PDGPTNXEAQRUMD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-2-methoxyethyl-1,4-diazepane, 1-2-methoxy-ethyl-1,4 diazepane |
PubChem CID | 19019833 |
Nombre IUPAC | 1-(2-metoxietil)-1,4-diazepano |
SMILES | COCCN1CCCNCC1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
927802-38-8 | |
158.245 | |
PDGPTNXEAQRUMD-UHFFFAOYSA-N | |
19019833 | |
COCCN1CCCNCC1 |
C8H18N2O | |
MFCD09054770 | |
1-2-methoxyethyl-1,4-diazepane, 1-2-methoxy-ethyl-1,4 diazepane | |
1-(2-metoxietil)-1,4-diazepano |
Especificaciones
1-(2-Methoxyethyl)homopiperazine | |
C8H18N2O | |
MFCD09054770 | |
1-2-methoxyethyl-1,4-diazepane, 1-2-methoxy-ethyl-1,4 diazepane | |
COCCN1CCCNCC1 | |
158.245 | |
158.24 |
927802-38-8 | |
1.4775 | |
UN2735 | |
PDGPTNXEAQRUMD-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-metoxietil)-1,4-diazepano | |
19019833 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes