Learn More
1-(2-Pirimidinil)homopiperazina, Thermo Scientific Chemicals
78.76€ - 329.00€
CAS 21279-57-2
Fórmula molecular C9H14N4
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD06738258
Clave InChI LZOGPVCTSDAYIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-2-pyrimidinyl homopiperazine, 1-pyrimidin-2-yl-1,4 diazepane, 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20aorx, 1-2-pyrimidyl homopiperazine, 1-2-pyrimidyl-homopiperazine
PubChem CID 2772409
Nombre IUPAC 1-pirimidin-2-il-1,4-diazepina
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC=CC=N1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11479280
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50161.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11489280
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50161.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-(2-Pirimidinil)homopiperazina, Thermo Scientific Chemicals