Learn More
1,3,5-Trimetil-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropil)ciclotrisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2374-14-3 | C12H21F9O3Si3 | 468.538 g/mol
57.39€ - 551.75€
CAS | 2374-14-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H21F9O3Si3 |
Peso molecular (g/mol) | 468.538 |
Número MDL | MFCD00054667 |
Clave InChI | URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer |
PubChem CID | 75410 |
Nombre IUPAC | 2,4,6-trimetil-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropil)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano |
SMILES | C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11319325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16680.06 |
5 g |
57.39€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11329325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16680.14 |
25 g |
182.91€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11339325
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16680.22 |
100 g |
551.75€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
2374-14-3 | |
468.538 | |
URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N | |
75410 | |
C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F |
C12H21F9O3Si3 | |
MFCD00054667 | |
silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer | |
2,4,6-trimetil-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropil)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano |
Especificaciones
135°C (22mmHg) | |
34°C to 36°C | |
C12H21F9O3Si3 | |
UN2811 | |
silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer | |
C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F | |
468.538 | |
468.54 | |
1.24 |
1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane | |
2374-14-3 | |
MFCD00054667 | |
1809096 | |
URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6-trimetil-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropil)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano | |
75410 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H361-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 219-154-7
missing translation for 'rtecsNumber' : GZ4818000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes