Learn More
1-[3-Amino-5-(4-clorofenil)-2-tienil]etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
18.15€ - 250.00€
CAS 175137-02-7
Fórmula molecular C12H10ClNOS
Peso molecular (g/mol) 251.73
Número MDL MFCD00068162
Clave InChI DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2777494
SMILES CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10089251
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
GK00604CB
250 mg
18.15€
250 miligramos
10456082
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
GK00604DA
1 g
47.90€
1 g
10643455
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
GK00604EA
10 g
250.00€
10 g
175137-02-7
251.73
DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N
2777494
C12H10ClNOS
MFCD00068162
1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one
CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
1-[3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thienyl]ethan-1-one
96.5
97%
C12H10ClNOS
1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one
CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1
251.73
251.74
175137-02-7
100.0
Frasco de vidrio ámbar
MFCD00068162
DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N
1-[3-amino-5-(4-clorofenil)tiofen-2-il]etan-1-ona
2777494
97%