Learn More
1-(4-Metillbenzoil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
120.00€ - 372.00€
CAS | 59746-40-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H15NO |
Peso molecular (g/mol) | 189.258 |
Número MDL | MFCD00996306 |
Clave InChI | QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone |
PubChem CID | 721203 |
Nombre IUPAC | (4-metilfenil)-pirrolidina-1-ilmetanona |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
59746-40-6 | |
189.258 | |
QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N | |
721203 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2 |
C12H15NO | |
MFCD00996306 | |
1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone | |
(4-metilfenil)-pirrolidina-1-ilmetanona |
Especificaciones
1-(4-Methylbenzoyl)pyrrolidine | |
C12H15NO | |
1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2 | |
189.258 | |
189.25 |
59746-40-6 | |
MFCD00996306 | |
QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N | |
(4-metilfenil)-pirrolidina-1-ilmetanona | |
721203 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes