Learn More
1,5-Diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
24.35€ - 191.00€
CAS | 3001-72-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H12N2 |
Peso molecular (g/mol) | 124.19 |
Número MDL | MFCD00005554 |
Clave InChI | SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene |
PubChem CID | 76349 |
Nombre IUPAC | 2,3,4,6,7,8-hexahidropirrollo[1,2-a]pirimidina |
SMILES | C1CN2CCCN=C2C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11465483
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13437.06 |
5 g |
24.35€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11475483
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13437.14 |
25 g |
67.45€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11485483
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13437.22 |
100 g |
191.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene is employed for dehydrohalogenation reactions and base-catalyzed rearrangements in organic synthesis. It is an amidine base used in organic synthesis. Further, it is used as a resin curing agent and polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno se emplea en reacciones de deshidrohalogenación y reordenamientos catalizados de base en síntesis orgánica. Es una base de amidina utilizada en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como agente endurecedor de resina y catalizador de poliuretano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
3001-72-7 | |
124.19 | |
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N | |
76349 | |
C1CN2CCCN=C2C1 |
C7H12N2 | |
MFCD00005554 | |
1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene | |
2,3,4,6,7,8-hexahidropirrollo[1,2-a]pirimidina |
Especificaciones
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene | |
95°C to 98°C (7 mmHg) | |
C7H12N2 | |
UN3267 | |
1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene | |
C1CN2CCCN=C2C1 | |
124.19 | |
124.19 |
3001-72-7 | |
94°C (201°F) | |
MFCD00005554 | |
2417 | |
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,4,6,7,8-hexahidropirrollo[1,2-a]pirimidina | |
76349 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, BÁSICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR