Learn More
1,8-Diazafluoren-9-ona, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54078-29-4 | C11H6N2O | 182.18 g/mol
332.66€ - 960.78€
CAS | 54078-29-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H6N2O |
Peso molecular (g/mol) | 182.18 |
Clave InChI | FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 9h-cyclopenta 1,2-b:4,3-b' dipyridin-9-one, 1,8-diazafluoren-9-one, 1,8-diazafluoran-9-one, 9h-pyrido 3',2':3,4 cyclopenta 1,2-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one, 1.8-diazafluoren-9-one, 9h-1,8-diazafluoren-9-one, fosuvsbkuiwvki-uhfffaoysa, pyridino 2',3'-1,5 cyclopenta 3,4-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one |
PubChem CID | 725961 |
SMILES | C1=CC2=C(C(=O)C3=C2C=CC=N3)N=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15730909
|
Thermo Scientific Acros
461310010 |
1 g |
332.66€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15740909
|
Thermo Scientific Acros
461310050 |
5 g |
960.78€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
54078-29-4 | |
182.18 | |
9h-cyclopenta 1,2-b:4,3-b' dipyridin-9-one, 1,8-diazafluoren-9-one, 1,8-diazafluoran-9-one, 9h-pyrido 3',2':3,4 cyclopenta 1,2-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one, 1.8-diazafluoren-9-one, 9h-1,8-diazafluoren-9-one, fosuvsbkuiwvki-uhfffaoysa, pyridino 2',3'-1,5 cyclopenta 3,4-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one | |
C1=CC2=C(C(=O)C3=C2C=CC=N3)N=C1 |
C11H6N2O | |
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N | |
725961 |
Especificaciones
1,8-Diazafluoren-9-one | |
229.0°C to 233.0°C | |
9h-cyclopenta 1,2-b:4,3-b' dipyridin-9-one, 1,8-diazafluoren-9-one, 1,8-diazafluoran-9-one, 9h-pyrido 3',2':3,4 cyclopenta 1,2-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one, 1.8-diazafluoren-9-one, 9h-1,8-diazafluoren-9-one, fosuvsbkuiwvki-uhfffaoysa, pyridino 2',3'-1,5 cyclopenta 3,4-b pyridin-9-one, 6,10-diazatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaen-8-one | |
C1=CC2=C(C(=O)C3=C2C=CC=N3)N=C1 | |
725961 |
54078-29-4 | |
C11H6N2O | |
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N | |
182.18 | |
182.18 |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 1,8-Diazafluoren-9-one
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,8-Diazafluoren-9-one