Learn More
1-Bromoheptano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
44.55€ - 396.00€
CAS | 629-04-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H15Br |
Peso molecular (g/mol) | 179.10 |
Número MDL | MFCD00000273 |
Clave InChI | LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane |
PubChem CID | 12369 |
Nombre IUPAC | 1-bromoheptano |
SMILES | CCCCCCCBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11467916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14031.30 |
250 g |
44.55€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11457916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14031.0B |
1000 g |
113.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11477916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14031.0I |
5000 g |
396.00€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1-bromoheptano es un importante material precursor e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Inflamable e incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
629-04-9 | |
179.10 | |
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N | |
12369 | |
CCCCCCCBr |
C7H15Br | |
MFCD00000273 | |
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane | |
1-bromoheptano |
Especificaciones
1-Bromoheptane | |
-58°C | |
179°C to 180°C | |
Recognizable | |
1.4499 | |
UN1993 | |
heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane | |
LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromoheptano | |
12369 | |
≥98% |
629-04-9 | |
1.139 | |
60°C (140°F) | |
C7H15Br | |
MFCD00000273 | |
1697160 | |
Immiscible with water. | |
CCCCCCCBr | |
179.10 | |
179.11 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H332-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H332-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 211-068-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MI8100000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes