Learn More
1-Yodo-4-(trifluorometil)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
27.40€ - 168.00€
CAS 455-13-0
Fórmula molecular C7H4F3I
Peso molecular (g/mol) 272.009
Número MDL MFCD00039398
Clave InChI SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
Nombre IUPAC 1-yodo-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10207703
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
TL00447EA
10 g
27.40€
10 g
10156963
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
TL00447EE
50 g
108.00€
50 g
10493374
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
TL00447FA
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
455-13-0
272.009
SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
67993
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
C7H4F3I
MFCD00039398
4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
1-yodo-4-(trifluorometil)benceno
Especificaciones
1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
97.0
97%
C7H4F3I
MFCD00039398
SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
1-yodo-4-(trifluorometil)benceno
67993
97%
455-13-0
1.8510g/mL
Frasco de vidrio ámbar
IC6H4CF3
4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
272.009
272
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.