Learn More
(1-Metil-1H-pirrol-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
67.20€ - 586.40€
CAS 69807-81-4
Fórmula molecular C6H10N2
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD02677708
Clave InChI GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776207
Nombre IUPAC (1-metilpirrol-2-il)metanamina
SMILES CN1C=CC=C1CN
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10673013
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC02713CB
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10049131
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
CC02713DA
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10649505
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC02713DE
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
69807-81-4
110.16
GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
(1-metilpirrol-2-il)metanamina
C6H10N2
MFCD02677708
2776207
CN1C=CC=C1CN
Especificaciones
(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
96.5
97%
C6H10N2
1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine
CN1C=CC=C1CN
110.16
110.16
69807-81-4
100.0
Frasco de vidrio ámbar
MFCD02677708
GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
(1-metilpirrol-2-il)metanamina
2776207
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro