Learn More
(1-metil-5-fenil-1H-pirazol-4-il)metanol, Thermo Scientific™
49.55€ - 315.00€
CAS | 499785-47-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H12N2O |
Peso molecular (g/mol) | 188.23 |
Número MDL | MFCD04115390 |
Clave InChI | ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck |
PubChem CID | 2795476 |
SMILES | CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10772483
|
Thermo Scientific Maybridge
CC28109CB |
250 mg |
49.55€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10079431
|
Thermo Scientific Maybridge
CC28109DA |
1 g |
163.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10097004
|
Thermo Scientific Maybridge
CC28109DE |
5 g |
315.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
499785-47-6 | |
188.23 | |
ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N | |
2795476 |
C11H12N2O | |
MFCD04115390 | |
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck | |
CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1 |
Especificaciones
(1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol | |
C11H12N2O | |
1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck | |
CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1 | |
188.23 | |
188.23 |
499785-47-6 | |
MFCD04115390 | |
ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N | |
(1-metil-5-fenil-1H-pirazol-4-il)metanol | |
2795476 | |
97% |