Learn More
Ácido 1-piperidinepropiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
84.70€ - 222.00€
CAS | 26371-07-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H15NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
Número MDL | MFCD00006515 |
Clave InChI | LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid |
PubChem CID | 117782 |
SMILES | OC(=O)CCN1CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11976391
|
Thermo Scientific Acros
440050250 |
25 g |
84.70€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11986391
|
Thermo Scientific Acros
440051000 |
100 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
26371-07-3 | |
157.21 | |
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N | |
117782 |
C8H15NO2 | |
MFCD00006515 | |
1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid | |
OC(=O)CCN1CCCCC1 |
Especificaciones
1-Piperidinepropionic acid | |
26371-07-3 | |
100.0 | |
Auténtico | |
C8H15NO2 | |
MFCD00006515 | |
LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 3-piperidina-1-ilpropanoico | |
117782 | |
96% |
86.0°C to 88.5°C | |
95.0 | |
Marrón a blanco | |
95% min. (HPLC) | |
Frasco de vidrio | |
1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid | |
OC(=O)CCN1CCCCC1 | |
157.21 | |
157.21 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 247-633-
- 1-Piperidinepropionic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.