Learn More
1-Propiniltri-n-butiltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64099-82-7 | C15H30Sn | 329.115 g/mol
59.85€ - 232.00€
CAS | 64099-82-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H30Sn |
Peso molecular (g/mol) | 329.115 |
Número MDL | MFCD01863650 |
Clave InChI | KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3 |
PubChem CID | 2733165 |
Nombre IUPAC | tributil(prop-1-inil)estannano |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11369036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20201.03 |
1 g |
59.85€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11379036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20201.06 |
5 g |
232.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
64099-82-7 | |
329.115 | |
KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N | |
2733165 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC |
C15H30Sn | |
MFCD01863650 | |
tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3 | |
tributil(prop-1-inil)estannano |
Especificaciones
1-Propynyltri-n-butyltin | |
1.082 | |
>110°C (230°F) | |
H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3 | |
MFCD01863650 | |
tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC | |
329.115 | |
329.12 |
64099-82-7 | |
277°C | |
C15H30Sn | |
1.483 | |
UN2788 | |
KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N | |
tributil(prop-1-inil)estannano | |
2733165 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H311-H372-H315-H319
Mortal en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE ORGANOTINA, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.
- 1-Propynyltri-n-butyltin
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tributylpropynylstannane