Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable 18/10, cuchara/redonda/curva
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
Marca: Bochem™ 3203
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
1 unidad | |
Cuchara/redonda/curva | |
Ideal para una gran variedad de aplicaciones | |
3mm | |
180 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Espátula | |
Acero inoxidable (18/10) | |
Acero inoxidable (18/10) |