Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable 18/10, cuchara/redonda/curva
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
2.20€ - 3.25€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Forma | Cuchara/redonda/curva |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Espátula |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una gran variedad de aplicaciones |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10335671
|
Bochem™
3204 |
210 mm | 4mm |
3.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10494291
|
Bochem™
3201 |
185 mm | 2mm |
2.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10579422
|
Bochem™
3203 |
180 mm | 3mm |
2.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10663541
|
Bochem™
3202 |
210 mm | 2mm |
2.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
Ideal para una gran variedad de aplicaciones | |
Acero inoxidable (18/10) |
Cuchara/redonda/curva | |
Espátula | |
Acero inoxidable (18/10) |