Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific™
34.15€ - 248.00€
CAS | 101947-16-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H19F17O3Si |
Peso molecular (g/mol) | 610.38 |
Número MDL | MFCD00042334 |
Clave InChI | MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g |
PubChem CID | 145374 |
Nombre IUPAC | trietoxi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)silano |
SMILES | CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11329255
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16585.03 |
1 g | N/A | ||||||
11339255
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16585.06 |
5 g | N/A | ||||||
11349255
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16585.14 |
25 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
AplicacionesEl 1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltrietoxisilano se utiliza para unir películas de poli(tetrafluoroetileno) a obleas de silicio. También se utiliza en recubrimientos antirreflectantes, recubrimientos antiadherencia y recubrimientos de repelente para suelos.
Solubilidad
Miscible con etanol y tetrahidrofurano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
101947-16-4 | |
610.38 | |
MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N | |
145374 | |
CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC |
C16H19F17O3Si | |
MFCD00042334 | |
1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g | |
trietoxi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)silano |
Especificaciones
103°C to 106°C (3mmHg) | |
101947-16-4 | |
CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3 | |
UN1760 | |
1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g | |
MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N | |
trietoxi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)silano | |
145374 | |
97% | |
Moisture sensitive |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane | |
C16H19F17O3Si | |
MFCD00042334 | |
100°C (212°F) | |
Miscible with ethanol and tetrahydrofuran. | |
CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC | |
610.38 | |
610.38 | |
1.342 | |
1.41 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.