Learn More
2,2,4'-Tribromoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
32.30€ - 111.00€
CAS | 13195-79-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H5Br3O |
Peso molecular (g/mol) | 356.84 |
Número MDL | MFCD00017858 |
Clave InChI | KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone |
PubChem CID | 25776 |
Nombre IUPAC | 2,2-dibromo-1-(4-bromofenil)etanona |
SMILES | BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
13195-79-4 | |
356.84 | |
KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N | |
25776 | |
BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
C8H5Br3O | |
MFCD00017858 | |
2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone | |
2,2-dibromo-1-(4-bromofenil)etanona |
Especificaciones
2,2,4'-Tribromoacetophenone | |
91°C to 94°C | |
MFCD00017858 | |
Moisture sensitive | |
KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-dibromo-1-(4-bromofenil)etanona | |
25776 | |
97% |
13195-79-4 | |
C8H5Br3O | |
UN3261 | |
2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone | |
BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1 | |
356.84 | |
356.84 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-161-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AN0526000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes