Learn More
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.258 g/mol
40.40€ - 424.00€
CAS | 768-66-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H19N |
Peso molecular (g/mol) | 141.258 |
Número MDL | MFCD00005985 |
Clave InChI | RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i |
PubChem CID | 13035 |
Nombre IUPAC | 2,2,6,6-Tetrametilpiperidina |
SMILES | CC1(CCCC(N1)(C)C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11442988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18712.06 |
5 g |
40.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11452988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18712.14 |
25 g |
124.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11462988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18712.22 |
100 g |
424.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine is a hindered base used to prepare metallo-amide bases and selective generation of silylketene acetals. It is used in the preparation of hibarimicinone, (Z)-silylketene acetal and 4-substituted quinazoline. It acts as a precursor to Lithium tetramethylpiperidide and (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2,2,6,6-tetrametilpiperidina es una base impedida que se utiliza para preparar bases de metaloamida y la generación selectiva de acetales de sililceteno. Se utiliza en la preparación de la hibarimicinona, acetal de (Z)-sililceteno y quinazolina 4-substituida. Actúa como precursor de la tetrametilpiperidina de litio y el radical (2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-il)oxil.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, etanol y ácido acético. Ligeramente miscible con cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases, ácidos fuertes, anhídridos ácidos, dióxido de carbono y cloruros ácidos.
768-66-1 | |
141.258 | |
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N | |
13035 | |
CC1(CCCC(N1)(C)C)C |
C9H19N | |
MFCD00005985 | |
norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i | |
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina |
Especificaciones
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine | |
-59°C | |
152°C to 154°C | |
Amine-like | |
1.444 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Miscible with water,ether,ethanol and acetic acid. Slightly miscible with chloroform. | |
CC1(CCCC(N1)(C)C)C | |
141.258 | |
141.26 |
768-66-1 | |
0.832 | |
34°C (93°F) | |
C9H19N | |
MFCD00005985 | |
103296 | |
norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i | |
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina | |
13035 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H226-H302
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, INFLAMABLE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 212-199-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TN4220000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.