Learn More
2-(2-Bromofenil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 65185-58-2 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
81.85€ - 312.00€
CAS | 65185-58-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10BrN |
Peso molecular (g/mol) | 200.079 |
Número MDL | MFCD01529874 |
Clave InChI | ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine |
PubChem CID | 2734091 |
Nombre IUPAC | 2-(2-bromofenil)etanamina |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15407238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60739.04 |
2 g |
81.85€
2 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15417238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60739.09 |
10 g |
312.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-(2-Bromophenyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2-(2-bromofenil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
65185-58-2 | |
200.079 | |
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N | |
2734091 | |
C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br |
C8H10BrN | |
MFCD01529874 | |
2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine | |
2-(2-bromofenil)etanamina |
Especificaciones
2-(2-Bromophenyl)ethylamine | |
1.396 | |
C8H10BrN | |
MFCD01529874 | |
Air Sensitive | |
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-bromofenil)etanamina | |
2734091 | |
97% |
65185-58-2 | |
253°C | |
1.577 | |
UN2735 | |
2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine | |
C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br | |
200.079 | |
200.08 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno