Learn More
2-(2-Fluorofenoxi)etilamina, 97 %, Thermo Scientific™
87.10€ - 303.00€
CAS 120351-90-8
Fórmula molecular C8H10FNO
Peso molecular (g/mol) 155.172
Número MDL MFCD00235182
Clave InChI LXOQYJMQPRGSTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluorophenoxy ethanamine, 2-2-fluorophenoxy ethylamine, 2-2-fluorophenoxy-1-ethanamine, 2-2-fluoro-phenoxy-ethylamine, ethanamine, 2-2-fluorophenoxy, 1-2-aminoethoxy-2-fluorobenzene, 2-2-fluorophenoxy ethyl amine hydrochloride, pubchem19159, acmc-1ci3e, 2-2-fluorophenoxy ;ethanamine
PubChem CID 2106899
Nombre IUPAC 2-(2-fluorofenoxi)etanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11434850
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50835.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11444850
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50835.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
120351-90-8
155.172
LXOQYJMQPRGSTL-UHFFFAOYSA-N
2106899
C1=CC=C(C(=C1)OCCN)F
C8H10FNO
MFCD00235182
2-2-fluorophenoxy ethanamine, 2-2-fluorophenoxy ethylamine, 2-2-fluorophenoxy-1-ethanamine, 2-2-fluoro-phenoxy-ethylamine, ethanamine, 2-2-fluorophenoxy, 1-2-aminoethoxy-2-fluorobenzene, 2-2-fluorophenoxy ethyl amine hydrochloride, pubchem19159, acmc-1ci3e, 2-2-fluorophenoxy ;ethanamine
2-(2-fluorofenoxi)etanamina
Especificaciones
2-(2-Fluorophenoxy)ethylamine
C8H10FNO
UN2735
2-2-fluorophenoxy ethanamine, 2-2-fluorophenoxy ethylamine, 2-2-fluorophenoxy-1-ethanamine, 2-2-fluoro-phenoxy-ethylamine, ethanamine, 2-2-fluorophenoxy, 1-2-aminoethoxy-2-fluorobenzene, 2-2-fluorophenoxy ethyl amine hydrochloride, pubchem19159, acmc-1ci3e, 2-2-fluorophenoxy ;ethanamine
C1=CC=C(C(=C1)OCCN)F
155.172
155.17
120351-90-8
MFCD00235182
Air Sensitive
LXOQYJMQPRGSTL-UHFFFAOYSA-N
2-(2-fluorofenoxi)etanamina
2106899
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes