Learn More
2-(2-Naftil)piperazina, 95 %, Thermo Scientific™
86.85€ - 217.00€
CAS 904816-32-6
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.30
Número MDL MFCD05864679
Clave InChI DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
PubChem CID 2771839
Nombre IUPAC 2-naftalen-2-ilpiperazina
SMILES C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15453467
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26453.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11465790
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26453.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
904816-32-6
212.30
DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
2771839
C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
C14H16N2
MFCD05864679
2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
2-naftalen-2-ilpiperazina
Especificaciones
2-(2-Naphthyl)piperazine
99°C to 104°C
MFCD05864679
Air Sensitive
DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
2-naftalen-2-ilpiperazina
2771839
95%
904816-32-6
C14H16N2
UN3259
2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
212.30
212.3
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, SÓLIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes