Learn More
2,3-Dibromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2973-75-3 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
33.06€ - 409.04€
CAS 2973-75-3
Fórmula molecular C8H6Br2O3
Peso molecular (g/mol) 309.94
Número MDL MFCD00016978
Clave InChI WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 520452
Nombre IUPAC 2,3-Dibromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11404637
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21140.03
1 g
33.06€
1 g
11414637
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21140.06
5 g
105.53€
5 g
11424637
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21140.14
25 g
409.04€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
2973-75-3
309.94
WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
520452
COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
C8H6Br2O3
MFCD00016978
5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
2,3-Dibromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
Especificaciones
2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
213°C to 217°C
MFCD00016978
Air Sensitive
WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
2,3-Dibromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldehído
520452
98%
2973-75-3
C8H6Br2O3
1968576
5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
309.94
309.94
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes