Learn More
2,3-Dibromotiofeno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3140-93-0 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
33.27€ - 325.00€
CAS | 3140-93-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H2Br2S |
Peso molecular (g/mol) | 241.928 |
Número MDL | MFCD00005418 |
Clave InChI | ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b |
PubChem CID | 76590 |
Nombre IUPAC | 2,3-dibromotiofeno |
SMILES | C1=CSC(=C1Br)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11409893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12998.03 |
1 g | N/A | ||||||
11419893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12998.06 |
5 g |
97.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11429893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12998.14 |
25 g |
325.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
3140-93-0 | |
241.928 | |
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N | |
76590 | |
C1=CSC(=C1Br)Br |
C4H2Br2S | |
MFCD00005418 | |
thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b | |
2,3-dibromotiofeno |
Especificaciones
2,3-Dibromothiophene | |
2.135 | |
>100°C (212°F) | |
1.631 | |
107512 | |
thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b | |
C1=CSC(=C1Br)Br | |
241.928 | |
241.94 |
3140-93-0 | |
215°C to 216°C | |
C4H2Br2S | |
MFCD00005418 | |
Light sensitive | |
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dibromotiofeno | |
76590 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301-H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:3; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-542-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes