Learn More
2,3-Dicloro-1,4-naftoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 117-80-6 | C10H4Cl2O2 | 227.04 g/mol
21.50€ - 122.00€
CAS 117-80-6
Fórmula molecular C10H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 227.04
Número MDL MFCD00001677
Clave InChI SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
PubChem CID 8342
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11474110
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13378.14
25 g
21.50€
25 g
11465363
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13378.22
100 g
33.20€
100 g
11475363
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13378.36
500 g
122.00€
500 g
Descripción
Descripción
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como desinfectante de semillas y textiles, catalizador orgánico, intermediario químico, aditivo en aglutinantes de colorantes y agente antiincrustante. También se utiliza para controlar algas verde-azuladas en estanques, lagos y piscinas. Asimismo, se emplea como catalizador importante para producir 3,3-dicloro benzina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,008 g/l). Soluble en tolueno caliente casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
117-80-6
227.04
SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
8342
C10H4Cl2O2
MFCD00001677
2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
193°C to 196°C (sublimation)
C10H4Cl2O2
UN2811
14,3045
Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency.
ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
227.04
227.05
117-80-6
275°C (2 mmHg)
MFCD00001677
1073511
2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
2,3-dicloronaftaleno-1,4-diona
8342
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 204-210-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QL7525000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone