Learn More
2',4'-Difluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 364-83-0 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
51.70€ - 167.84€
CAS 364-83-0
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.132
Número MDL MFCD00151261
Clave InChI QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
PubChem CID 67770
Nombre IUPAC 1-(2,4-difluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11465453
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13420.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11475453
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13420.14
25 g
167.84€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
364-83-0
156.132
QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
67770
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
C8H6F2O
MFCD00151261
2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
1-(2,4-difluorofenil)etanona
Especificaciones
2',4'-Difluoroacetophenone
1.232
66°C (150°F)
C8H6F2O
MFCD00151261
2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
156.132
156.13
364-83-0
80°C to 81°C (25 mmHg)
Characteristic
1.488
1940741
QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
1-(2,4-difluorofenil)etanona
67770
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Líquido combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-667-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes