Learn More
2-Acetiltiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 88-15-3 | C6H6OS | 126.173 g/mol
51.40€ - 734.00€
CAS | 88-15-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6OS |
Peso molecular (g/mol) | 126.173 |
Número MDL | MFCD00005442 |
Clave InChI | WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone |
PubChem CID | 6920 |
Nombre IUPAC | 1-tiofen-2-iletanona |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CS1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11444364
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13062.22 |
100 g |
51.40€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11454364
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13062.36 |
500 g |
171.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11464364
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13062.0E |
2500 g |
734.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 2-acetiltiofeno se utiliza como intermediario en la fabricación de fármacos como el yoruro de tiamonio, suprofan, la estepronina, el tenonitrozol, el namiroteno, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
88-15-3 | |
126.173 | |
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N | |
6920 | |
CC(=O)C1=CC=CS1 |
C6H6OS | |
MFCD00005442 | |
2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone | |
1-tiofen-2-iletanona |
Especificaciones
2-Acetylthiophene | |
10°C to 12°C | |
213°C to 214°C | |
Slightly Sweetish | |
1.566 | |
UN2810 | |
Light sensitive | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC=CS1 | |
126.173 | |
126.18 |
88-15-3 | |
1.168 | |
91°C (195°F) | |
C6H6OS | |
MFCD00005442 | |
107910 | |
2-acetylthiophene, 1-2-thienyl ethanone, 1-thiophen-2-yl-ethanone, methyl 2-thienyl ketone, 2-acetothienone, 2-acetothiophene, ethanone, 1-2-thienyl, 2-acetyl thiophene, ketone, methyl 2-thienyl, 2-thienyl methyl ketone | |
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N | |
1-tiofen-2-iletanona | |
6920 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H311-H330-H227
Mortal en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Líquido combustible.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:TÓXICO, LÍQUIDOS, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 201-804-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OB6300000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 2-Acetylthiophene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1-(2-thienyl)-ethanone