Learn More
2-Adamantanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.22 g/mol
34.00€ - 283.00€
CAS | 700-58-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H14O |
Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
Número MDL | MFCD00074737 |
Clave InChI | IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one |
PubChem CID | 64151 |
ChEBI | CHEBI:40611 |
Nombre IUPAC | adamantan-2-ona |
SMILES | C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10782101
|
Thermo Scientific Acros
292500050 |
5 g | Frasco de vidrio |
34.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10003540
|
Thermo Scientific Acros
292500250 |
25 g | Frasco de vidrio |
110.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10340834
|
Thermo Scientific Acros
292501000 |
100 g | Frasco de vidrio |
283.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
700-58-3 | |
150.22 | |
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N | |
64151 | |
adamantan-2-ona |
C10H14O | |
MFCD00074737 | |
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one | |
CHEBI:40611 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O |
Especificaciones
2-Adamantanone | |
97.5 | |
282°C to 286°C | |
Auténtico | |
C10H14O | |
2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one | |
IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N | |
adamantan-2-ona | |
64151 | |
150.22 | |
Polvo cristalino |
700-58-3 | |
100.0 | |
Blanco | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00074737 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O | |
150.22 | |
CHEBI:40611 | |
98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 211-847-2
- 2-Adamantanone