Learn More
2-Amino-6-picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.45€ - 408.00€
CAS | 1824-81-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H8N2 |
Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
Número MDL | MFCD00006331 |
Clave InChI | QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl |
PubChem CID | 15765 |
Nombre IUPAC | 6-metilpiridin-2-amina |
SMILES | CC1=CC=CC(N)=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10409590
|
Thermo Scientific Acros
104400050 |
5 g | Frasco de vidrio |
24.45€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10754401
|
Thermo Scientific Acros
104401000 |
100 g | Frasco de vidrio |
30.50€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10754591
|
Thermo Scientific Acros
104405000 |
500 g | Frasco de vidrio |
105.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10626914
|
Thermo Scientific Acros
104400025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1824-81-3 | |
108.14 | |
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N | |
15765 | |
CC1=CC=CC(N)=N1 |
C6H8N2 | |
MFCD00006331 | |
2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl | |
6-metilpiridin-2-amina |
Especificaciones
2-Amino-6-picoline | |
1824-81-3 | |
100.0 | |
Amarillo | |
103°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00006331 | |
2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl | |
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N | |
6-metilpiridin-2-amina | |
15765 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
40°C to 45°C | |
208°C to 209°C | |
Auténtico | |
C6H8N2 | |
22, V,9, 210 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohols and chlorinated solvents,sparingly soluble in toluene | |
CC1=CC=CC(N)=N1 | |
108.14 | |
108.14 | |
Sólido cristalino de baja fusión |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Tóxico en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 217-360-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US1885000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Amino-6-picoline
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.