Learn More
2-Aminobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 88-17-5 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
14.85€ - 537.00€
CAS 88-17-5
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.13
Número MDL MFCD00007718
Clave InChI VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10647242
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
103180050
5 mL Frasco de vidrio
14.85€
5 ml
10182220
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
103181000
100 mL Frasco de vidrio
47.80€
100 ml
10152270
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
103185000
500 mL Frasco de vidrio
147.00€
500 ml
10117623
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
103180025
2.5 L Frasco de vidrio
537.00€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
88-17-5
161.13
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
6922
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
C7H6F3N
MFCD00007718
2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
2-(trifluorometil)anilina
Especificaciones
2-Aminobenzotrifluoride
88-17-5
100.0
Ámbar a incoloro
170.0°C to 173.0°C (15.0 mmHg)
Auténtico
C7H6F3N
1.4800 to 1.4820
12, II, 453
2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
2-(trifluorometil)anilina
6922
99%
99%
98.5
-33.0°C
1.2960g/mL
65°C
98.5% min. (GC)
H2NC6H4CF3
MFCD00007718
1.296
Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ether,ethanol and diethyl ether
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
161.13
161.13
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para la vida acuática
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 201-806-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 2-Aminobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.