Learn More
2-Bromodibenzofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.90€ - 654.00€
CAS | 86-76-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H7BrO |
Peso molecular (g/mol) | 247.091 |
Número MDL | MFCD00092338 |
Clave InChI | CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene |
PubChem CID | 6856 |
Nombre IUPAC | 2-bromobenzofurano |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15401879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64596.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15481869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64596.03 |
1 g |
178.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15491869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64596.06 |
5 g | N/A | ||||||
Descripción
2-Bromodibenzofuran is used as a reagent in Friedel-Crafts acylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 2-bromodibenzofurano se utiliza como reactivo en reacciones de acilación de Friedel-Crafts.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
86-76-0 | |
247.091 | |
CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N | |
6856 | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br |
C12H7BrO | |
MFCD00092338 | |
2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene | |
2-bromobenzofurano |
Especificaciones
2-Bromodibenzofuran | |
108°C to 111°C | |
MFCD00092338 | |
2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene | |
CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromobenzofurano | |
6856 | |
98% |
86-76-0 | |
C12H7BrO | |
142199 | |
Soluble in hot methanol. | |
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br | |
247.091 | |
247.09 | |
Sólido |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H319
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
H302-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes