Learn More
2-(Bromometil)naftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
39.90€ - 468.33€
CAS 939-26-4
Fórmula molecular C11H9Br
Peso molecular (g/mol) 221.10
Número MDL MFCD00004123
Clave InChI RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
Nombre IUPAC 2-(bromometilnaftaleno
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11490408
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24568.06
5 g
39.90€
5 g
11400418
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24568.14
25 g
140.70€
25 g
11410418
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24568.22
100 g
468.33€
100 g
Descripción
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona) y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
939-26-4
221.10
RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
70320
BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
C11H9Br
MFCD00004123
2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
2-(bromometilnaftaleno
Especificaciones
2-(Bromomethyl)naphthalene
51°C to 55°C
>110°C (230°F)
MFCD00004123
636546
Soluble in water (reacts),and chloroform.
BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
221.10
221.1
939-26-4
213°C (100 mmHg)
C11H9Br
UN3261
2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
2-(bromometilnaftaleno
70320
96%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 213-359-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Manténgase en frío