Learn More
Cloruro de 2-bromopropionilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7148-74-5 | C3H4BrClO | 171.42 g/mol
66.03€ - 634.16€
CAS 7148-74-5
Fórmula molecular C3H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 171.42
Número MDL MFCD00000711
Clave InChI OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
PubChem CID 97980
Nombre IUPAC cloruro de 2-bromopropanoilo
SMILES CC(Br)C(Cl)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10626372
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
163620100
10 mL Frasco de vidrio
66.03€
10 ml
10722781
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
163620500
50 mL Frasco de vidrio
216.08€
50 ml
10571184
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
163622500
250 mL Frasco de vidrio
634.16€
250 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7148-74-5
171.42
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
97980
CC(Br)C(Cl)=O
C3H4BrClO
MFCD00000711
2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
cloruro de 2-bromopropanoilo
Especificaciones
2-Bromopropionyl chloride
97.5
Amarillo
131°C to 133°C
Auténtico
C3H4BrClO
1.4770 to 1.481
02, 256
2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
cloruro de 2-bromopropanoilo
97980
98%
7148-74-5
100.0
1.7000g/mL
51°C
97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
CH3CH(Br)COCl
MFCD00000711
1.7
Solubility in water: reacts
CC(Br)C(Cl)=O
171.42
171.42
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 230-466-2
Nombre del producto
  • 2-Bromopropionyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.