Learn More
2-Cloro-1,4-benzoquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 695-99-8 | C6H3ClO2 | 142.54 g/mol
75.55€ - 300.00€
CAS 695-99-8
Formula molecolare C6H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 142.54
Numero MDL MFCD00075260
InChI Key WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
PubChem CID 69671
IUPAC Name 2-clorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES ClC1=CC(=O)C=CC1=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantità Imballaggio Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Imballaggio Precio Cantidad y disponibilidad  
10653892
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
331220050
5 g Frasco de vidrio
75.55€
5 g
10514141
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
331220250
25 g Frasco de vidrio
300.00€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
695-99-8
142.54
WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
69671
ClC1=CC(=O)C=CC1=O
C6H3ClO2
MFCD00075260
2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
2-clorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
Especificaciones
2-Chloro-1, 4-benzoquinone
695-99-8
100.0
Amarillo a marrón
95%
MFCD00075260
WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
2-clorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
69671
95%
95%
94.0
52.0°C to 57.0°C
Auténtico
C6H3ClO2
2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
ClC1=CC(=O)C=CC1=O
142.54
142.54
Crystals
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'tsca' : TSCA