Learn More
2'-Cloro-4',5'-difluoroacetofenona, 95 %, Thermo Scientific™
30.10€ - 164.00€
CAS | 121872-94-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H5ClF2O |
Peso molecular (g/mol) | 190.574 |
Número MDL | MFCD00671761 |
Clave InChI | BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109 |
PubChem CID | 2736489 |
Nombre IUPAC | 1-(2-cloro-4,5-difluorofenilo)etanona |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
121872-94-4 | |
190.574 | |
BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N | |
2736489 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F |
C8H5ClF2O | |
MFCD00671761 | |
2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109 | |
1-(2-cloro-4,5-difluorofenilo)etanona |
Especificaciones
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone | |
C8H5ClF2O | |
2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F | |
190.574 | |
190.58 |
121872-94-4 | |
MFCD00671761 | |
BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-cloro-4,5-difluorofenilo)etanona | |
2736489 | |
95% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes