Learn More
2-Ciclopentilciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific™
34.40€ - 115.00€
CAS | 4884-24-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H16O |
Peso molecular (g/mol) | 152.24 |
Número MDL | MFCD00051419 |
Clave InChI | CWZGKTMWPFTJCS-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | 2-cyclopentylcyclopentanone, 1,1'-bicyclopentyl-2-one, bicyclopentyl-2-one, 1,1'-bi cyclopentan-2-one, bicyclopentylone, acmc-1aqra, 2-cyclopentyl cyclopentanone, cyclopentanone, 2-cyclopentyl |
PubChem CID | 21003 |
Nombre IUPAC | [1,1'-bi(cyclopentane)]-2-one |
SMILES | O=C1CCCC1C1CCCC1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
4884-24-6 | |
152.24 | |
CWZGKTMWPFTJCS-UHFFFAOYNA-N | |
21003 | |
O=C1CCCC1C1CCCC1 |
C10H16O | |
MFCD00051419 | |
2-cyclopentylcyclopentanone, 1,1'-bicyclopentyl-2-one, bicyclopentyl-2-one, 1,1'-bi cyclopentan-2-one, bicyclopentylone, acmc-1aqra, 2-cyclopentyl cyclopentanone, cyclopentanone, 2-cyclopentyl | |
[1,1'-bi(cyclopentane)]-2-one |
Especificaciones
2-Cyclopentylcyclopentanone | |
0.98 | |
104°C (219°F) | |
1.478 | |
1306869 | |
CWZGKTMWPFTJCS-UHFFFAOYNA-N | |
[1,1'-bi(cyclopentane)]-2-one | |
21003 | |
99% |
4884-24-6 | |
230°C to 233°C | |
C10H16O | |
MFCD00051419 | |
2-cyclopentylcyclopentanone, 1,1'-bicyclopentyl-2-one, bicyclopentyl-2-one, 1,1'-bi cyclopentan-2-one, bicyclopentylone, acmc-1aqra, 2-cyclopentyl cyclopentanone, cyclopentanone, 2-cyclopentyl | |
O=C1CCCC1C1CCCC1 | |
152.24 | |
152.24 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 225-495-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes