Learn More
2'-Metil-3'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
88.99€ - 296.00€
CAS | 1017778-01-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H9F3O |
Peso molecular (g/mol) | 202.176 |
Número MDL | MFCD09832283 |
Clave InChI | CTVIRJUXTNXDAA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2'-methyl-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene |
PubChem CID | 46737515 |
Nombre IUPAC | 1-[2-metil-3-(trifluorometil)fenil]etanona |
SMILES | CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)C |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
1017778-01-6 | |
202.176 | |
CTVIRJUXTNXDAA-UHFFFAOYSA-N | |
46737515 | |
CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)C |
C10H9F3O | |
MFCD09832283 | |
2'-methyl-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene | |
1-[2-metil-3-(trifluorometil)fenil]etanona |
Especificaciones
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone | |
C10H9F3O | |
MFCD09832283 | |
CTVIRJUXTNXDAA-UHFFFAOYSA-N | |
1-[2-metil-3-(trifluorometil)fenil]etanona | |
46737515 | |
97% |
1017778-01-6 | |
1.4698 | |
2'-methyl-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene | |
CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)C | |
202.176 | |
202.17 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes