Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de 2 cuellos
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
36.00€ - 52.00€
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
10221411
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05000111
Toma vertical NS 14/23
36.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Añadir a la cesta
10244581
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05000222
Toma vertical NS 19/26
52.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Añadir a la cesta
10366071
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05000414
Toma vertical NS 29/32
44.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con dos tomas NS y un cono NS
  • Ángulo ascendente: 105°
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio Duran